(2R,6R)-2,6-Dimethylmorphline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR51787-250MG OR51787-1G
APOSOR51787-250MGEA 163 EUR
APOSOR51787-250MG APOSOR51787-1G
(2R,6R)-2,6-Dimethylmorphline 97%
(2R,6R)-2,6-Dimethylmorphline
Formule: C₆H₁₃NO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18250270
CAS nummer: 171753-74-5