6-Chloro-5-iodo-2-(methylsulphonyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR51796-100MG OR51796-250MG
APOSOR51796-100MGEA 58.4 EUR
APOSOR51796-100MG APOSOR51796-250MG
6-Chloro-5-iodo-2-(methylsulphonyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridine 95%
6-Chloro-5-iodo-2-(methylsulphonyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
Formule: C₇H₅ClIN₃O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28965894
CAS nummer: 1394373-18-2