2-Bromo-5-ethynylthiophene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR51798-1G OR51798-5G
APOSOR51798-1GEA 143 EUR
APOSOR51798-1G APOSOR51798-5G
2-Bromo-5-ethynylthiophene 95%
2-Bromo-5-ethynylthiophene
Formule: C₆H₃BrS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08703509
CAS nummer: 105995-73-1