2-Iodo-6-methylbenzyl alcohol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2-Iodo-6-methylphenyl)methanol, (6-Iodo-o-tolyl)methanol
OR51813-1G OR51813-250MG OR51813-5G
APOSOR51813-1GEA 290 EUR
APOSOR51813-1G APOSOR51813-250MG APOSOR51813-5G
2-Iodo-6-methylbenzyl alcohol 95%
2-Iodo-6-methylbenzyl alcohol
Formule: C₈H₉IO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18397812
CAS nummer: 1261794-19-7