4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2(1H)-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR51819-1G OR51819-5G OR51819-10G
APOSOR51819-1GEA 87.6 EUR
APOSOR51819-1G APOSOR51819-5G APOSOR51819-10G
4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2(1H)-one 95%
4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2(1H)-one
Formule: C₅H₇N₃O₃
Kookpunt: 360,6 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD02932731
CAS nummer: 1075-59-8