2-Amino-3-methylbenzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR51830-25G OR51830-5G
APOSOR51830-25GEA 542 EUR
APOSOR51830-25G APOSOR51830-5G
2-Amino-3-methylbenzyl alcohol 97%
2-Amino-3-methylbenzyl alcohol
Formule: C₈H₁₁NO
Smeltpunt: 67…69 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075027
CAS nummer: 57772-50-6