3,4-Dichlorophenylacetylene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,2-Dichloro-4-ethynylbenzene
OR5185-1G OR5185-5G OR5185-25G OR5185-100G
APOSOR5185-1GEA 54.1 EUR
APOSOR5185-1G APOSOR5185-5G APOSOR5185-25G APOSOR5185-100G
3,4-Dichlorophenylacetylene
3,4-Dichlorophenylacetylene
Formule: C₈H₄Cl₂
Smeltpunt: 40…44 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07783046
CAS nummer: 556112-20-0