5-Chloro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR51861-1G OR51861-250MG OR51861-5G
APOSOR51861-1GEA 61.4 EUR
APOSOR51861-1G APOSOR51861-250MG APOSOR51861-5G
5-Chloro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid
5-Chloro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid
Formule: C₈H₆ClNO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09036377
CAS nummer: 154257-81-5