2-Iodo-6-methylbenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR51863-1G OR51863-250MG OR51863-5G
APOSOR51863-1GEA 290 EUR
APOSOR51863-1G APOSOR51863-250MG APOSOR51863-5G
2-Iodo-6-methylbenzaldehyde 95%
2-Iodo-6-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₇IO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18397773
CAS nummer: 1261826-51-0