tert-Butyl 3-aminopropanoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: tert-Butyl 3-Aminopropanoate
OR51868-1G OR51868-250MG OR51868-5G
APOSOR51868-1GEA 106 EUR
APOSOR51868-1G APOSOR51868-250MG APOSOR51868-5G
tert-Butyl 3-aminopropanoate
tert-Butyl 3-aminopropanoate
Formule: C₇H₁₅NO₂
Kookpunt: 192,3 °C
Vlampunt: 64 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06212562
CAS nummer: 15231-41-1