3-Bromo-6-chloro-2-methoxypyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR51871-1G OR51871-5G OR51871-10G
APOSOR51871-1GEA 113 EUR
APOSOR51871-1G APOSOR51871-5G APOSOR51871-10G
3-Bromo-6-chloro-2-methoxypyridine 98%
3-Bromo-6-chloro-2-methoxypyridine
Formule: C₆H₅BrClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18257579
CAS nummer: 1211526-62-3