3-Bromo-5-isopropylbenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR51942-250MG OR51942-1G
APOSOR51942-250MGEA 61.4 EUR
APOSOR51942-250MG APOSOR51942-1G
3-Bromo-5-isopropylbenzoic acid
3-Bromo-5-isopropylbenzoic acid
Formule: C₁₀H₁₁BrO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20040502
CAS nummer: 112930-39-9