3-Isobutylglutaric acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR51987-100G OR51987-500G OR51987-25G
APOSOR51987-100GEA 46.8 EUR
APOSOR51987-100G APOSOR51987-500G APOSOR51987-25G
3-Isobutylglutaric acid 98%
3-Isobutylglutaric acid
Formule: C₉H₁₆O₄
Smeltpunt: 52…55 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD15529751
CAS nummer: 75143-89-4