4-Acetoxybenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR51991-1G OR51991-5G OR51991-10G
APOSOR51991-1GEA 76 EUR
APOSOR51991-1G APOSOR51991-5G APOSOR51991-10G
4-Acetoxybenzyl alcohol
4-Acetoxybenzyl alcohol
Formule: C₉H₁₀O₃
Smeltpunt: 37…42 °C
Dichtheid: 1,169 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02752162
CAS nummer: 6309-46-2