4'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52016-1G OR52016-5G
APOSOR52016-1GEA 189 EUR
APOSOR52016-1G APOSOR52016-5G
4'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
4'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
Formule: C₁₃H₉BrO
Smeltpunt: 136…142 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05980925
CAS nummer: 50670-58-1