Methyl 4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(Methoxycarbonyl)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene, Methyl 4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-2-carboxylate
OR52032-10G OR52032-1G OR52032-5G
APOSOR52032-10GEA 804 EUR
APOSOR52032-10G APOSOR52032-1G APOSOR52032-5G
Methyl 4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl 4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06654963
CAS nummer: 91489-09-7