3-Iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52040-1G OR52040-250MG OR52040-5G
APOSOR52040-1GEA 99.3 EUR
APOSOR52040-1G APOSOR52040-250MG APOSOR52040-5G
3-Iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine 98%
3-Iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formule: C₆H₄IN₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11845480
CAS nummer: 1082040-63-8