6-Ethyl-5-iodopyrimidine-2,4-diamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR52066-250MG OR52066-1G OR52066-5G
APOSOR52066-250MGEA 120 EUR
APOSOR52066-250MG APOSOR52066-1G APOSOR52066-5G
6-Ethyl-5-iodopyrimidine-2,4-diamine 97%
6-Ethyl-5-iodopyrimidine-2,4-diamine
Formule: C₆H₉IN₄
Smeltpunt: 150…152 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11655943
CAS nummer: 514854-13-8