3-Iodo-2-nitrophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52072-1G OR52072-250MG OR52072-5G
APOSOR52072-1GEA 141 EUR
APOSOR52072-1G APOSOR52072-250MG APOSOR52072-5G
3-Iodo-2-nitrophenol
3-Iodo-2-nitrophenol
Formule: C₆H₄INO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18398038
CAS nummer: 861010-57-3