Methyl 3,5-dichloro-2-hydroxybenzoate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52077-1G OR52077-5G OR52077-250MG
APOSOR52077-1GEA 257 EUR
APOSOR52077-1G APOSOR52077-5G APOSOR52077-250MG
Methyl 3,5-dichloro-2-hydroxybenzoate 97%
Methyl 3,5-dichloro-2-hydroxybenzoate
Formule: C₈H₆Cl₂O₃
Smeltpunt: 142…144 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00464939
CAS nummer: 7606-87-3