2-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)benzylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR5208-1G OR5208-250MG OR5208-5G
APOSOR5208-1GEA 371 EUR
APOSOR5208-1G APOSOR5208-250MG APOSOR5208-5G
2-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)benzylamine 97%
2-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)benzylamine
Formule: C₁₃H₂₁N₃
Kookpunt: 122 °C (0,1 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09065001
CAS nummer: 915707-56-1
UN: 2735
ADR: 8,III