[6-(Thien-2-yl)pyridin-3-yl]methylamine dihydrochloride 90+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-[5-(Aminomethyl)pyridin-2-yl]thiophene dihydrochloride, 5-(Aminomethyl)-2-(thien-2-yl)pyridine dihydrochloride
OR5209-1G OR5209-250MG
APOSOR5209-1GEA 379 EUR
APOSOR5209-1G APOSOR5209-250MG
[6-(Thien-2-yl)pyridin-3-yl]methylamine dihydrochloride 90+%
[6-(Thien-2-yl)pyridin-3-yl]methylamine dihydrochloride
Formule: C₁₀H₁₀N₂S·2ClH
Smeltpunt: 270…272 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09025878
CAS nummer: 913830-32-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III