4-Bromo-2-chloro-1H-benzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52092-1G OR52092-500MG
APOSOR52092-1GEA 1320 EUR
APOSOR52092-1G APOSOR52092-500MG
4-Bromo-2-chloro-1H-benzimidazole
4-Bromo-2-chloro-1H-benzimidazole
Formule: C₇H₄BrClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17168993
CAS nummer: 1248548-54-0