4-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
OR52093-100MG OR52093-500MG OR52093-1G
APOSOR52093-100MGEA 146 EUR
APOSOR52093-100MG APOSOR52093-500MG APOSOR52093-1G
4-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzimidazole
4-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₆BrClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17168994
CAS nummer: 1240610-45-0