2-Methyl-4-[(methylamino)methyl]-1,3-thiazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: N-Methyl-N-[(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)methyl]amine
OR5210-1G OR5210-250MG
APOSOR5210-1GEA 264 EUR
APOSOR5210-1G APOSOR5210-250MG
2-Methyl-4-[(methylamino)methyl]-1,3-thiazole 97%
2-Methyl-4-[(methylamino)methyl]-1,3-thiazole
Formule: C₆H₁₀N₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06738964
CAS nummer: 144163-81-5
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III