6-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
OR52118-100MG OR52118-500MG
APOSOR52118-100MGEA 0 EUR
APOSOR52118-100MG APOSOR52118-500MG
6-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzimidazole
6-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₆BrClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18073561
CAS nummer: 1378947-22-8