4-[(Methylamino)methyl]-1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR5212-1G OR5212-250MG
APOSOR5212-1GEA 302 EUR
APOSOR5212-1G APOSOR5212-250MG
4-[(Methylamino)methyl]-1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidine
4-[(Methylamino)methyl]-1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidine
Formule: C₁₂H₂₀N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09064987
CAS nummer: 887922-91-0
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III