N-Methyl-2-(4-methylhomopiperazin-1-yl)benzylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR5213-1G OR5213-250MG
APOSOR5213-1GEA 232 EUR
APOSOR5213-1G APOSOR5213-250MG
N-Methyl-2-(4-methylhomopiperazin-1-yl)benzylamine 97%
N-Methyl-2-(4-methylhomopiperazin-1-yl)benzylamine
Formule: C₁₄H₂₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09065003
CAS nummer: 915707-57-2