3-Iodo-2-nitroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Amino-6-iodonitrobenzene
OR52139-1G OR52139-250MG OR52139-5G
APOSOR52139-1GEA 193 EUR
APOSOR52139-1G APOSOR52139-250MG APOSOR52139-5G
3-Iodo-2-nitroaniline
3-Iodo-2-nitroaniline
Formule: C₆H₅IN₂O₂
MW: 264.021 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18397930
CAS nummer: 721925-17-3