2-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]aniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR5214-1G OR5214-250MG
APOSOR5214-1GEA 381 EUR
APOSOR5214-1G APOSOR5214-250MG
2-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]aniline 95%
2-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]aniline
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09025872
CAS nummer: 898289-35-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II