2-Amino-5-bromo-1,3-thiazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52147-25G OR52147-5G
APOSOR52147-25GEA 170 EUR
APOSOR52147-25G APOSOR52147-5G
2-Amino-5-bromo-1,3-thiazole 97%
2-Amino-5-bromo-1,3-thiazole
Formule: C₃H₃BrN₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00016893
CAS nummer: 3034-22-8