4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)aniline trihydrochloride hydrate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5215-1G OR5215-250MG
APOSOR5215-1GEA 257 EUR
APOSOR5215-1G APOSOR5215-250MG
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)aniline trihydrochloride hydrate
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)aniline trihydrochloride hydrate
Formule: C₁₂H₁₉N₃·3ClH·H₂O
Smeltpunt: 238…250 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09026608
CAS nummer: 913830-33-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III