[2-(Benzyloxy)ethoxy]acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: BnO-PEG1-CH2COOH, 2-(2-(Benzyloxy)ethoxy)acetic acid
OR52176-1G OR52176-250MG
APOSOR52176-1GEA 152 EUR
APOSOR52176-1G APOSOR52176-250MG
[2-(Benzyloxy)ethoxy]acetic acid
[2-(Benzyloxy)ethoxy]acetic acid
Formule: C₁₁H₁₄O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16294180
CAS nummer: 93206-09-8