2-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]benzoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-[(Oxan-4-yl)oxy]benzoyl chloride, 4-{[2-(Chlorocarbonyl)phenyl]oxy}tetrahydro-2H-pyran
OR5219-1G OR5219-250MG
APOSOR5219-1GEA 203 EUR
APOSOR5219-1G APOSOR5219-250MG
2-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]benzoyl chloride 97%
2-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]benzoyl chloride
Formule: C₁₂H₁₃ClO₃
MW: 240.683 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09025870
CAS nummer: 906352-68-9
UN: 3129
ADR: 4.3+8 II