Methyl 5-amino-3-chloropyridine-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 5-amino-3-chloropicolinate, 5-Amino-3-chloro-2-(methoxycarbonyl)pyridine
OR52216-100MG OR52216-250MG OR52216-1G
APOSOR52216-100MGEA 84.7 EUR
APOSOR52216-100MG APOSOR52216-250MG APOSOR52216-1G
Methyl 5-amino-3-chloropyridine-2-carboxylate
Methyl 5-amino-3-chloropyridine-2-carboxylate
Formule: C₇H₇ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18258038
CAS nummer: 1256825-20-3