Phenyl(piperidin-4-yl)methanol hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52222-1G OR52222-5G
APOSOR52222-1GEA 184 EUR
APOSOR52222-1G APOSOR52222-5G
Phenyl(piperidin-4-yl)methanol hydrochloride
Phenyl(piperidin-4-yl)methanol hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₇NO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28014028
CAS nummer: 91688-34-5