Methyl 4-amino-2,5-dimethylbenzoate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52228-250MG OR52228-1G OR52228-5G
APOSOR52228-250MGEA 0 EUR
APOSOR52228-250MG APOSOR52228-1G APOSOR52228-5G
Methyl 4-amino-2,5-dimethylbenzoate 95+%
Methyl 4-amino-2,5-dimethylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09839220
CAS nummer: 21339-74-2