3-Amino-5-bromo-2-methoxybenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromo-3-carboxy-2-methoxyaniline
OR52230-1G OR52230-250MG OR52230-5G
APOSOR52230-1GEA 993 EUR
APOSOR52230-1G APOSOR52230-250MG APOSOR52230-5G
3-Amino-5-bromo-2-methoxybenzoic acid
3-Amino-5-bromo-2-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₈BrNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28384162
CAS nummer: 60541-85-7