3-Bromo-5-chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52231-1G OR52231-5G
APOSOR52231-1GEA 444 EUR
APOSOR52231-1G APOSOR52231-5G
3-Bromo-5-chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide
3-Bromo-5-chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Formule: C₉H₉BrClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28384163
CAS nummer: 1700202-83-0