7-Mercapto-4-methylcoumarin 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52240-1G OR52240-5G
APOSOR52240-1GEA 51.2 EUR
APOSOR52240-1G APOSOR52240-5G
7-Mercapto-4-methylcoumarin 97%
7-Mercapto-4-methylcoumarin
Formule: C₁₀H₈O₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00467591
CAS nummer: 137215-27-1