3-(Aminomethyl)benzenesulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR52244-1G OR52244-250MG
APOSOR52244-1GEA 594 EUR
APOSOR52244-1G APOSOR52244-250MG
3-(Aminomethyl)benzenesulphonamide
3-(Aminomethyl)benzenesulphonamide
Formule: C₇H₁₀N₂O₂S
MW: 186.232 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09727958
CAS nummer: 628298-58-8