2-Chloro-N,N-diisobutylacetamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52317-10G OR52317-1G OR52317-5G
APOSOR52317-10GEA 185 EUR
APOSOR52317-10G APOSOR52317-1G APOSOR52317-5G
2-Chloro-N,N-diisobutylacetamide
2-Chloro-N,N-diisobutylacetamide
Formule: C₁₀H₂₀ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040035
CAS nummer: 5326-82-9