1,2,4-Oxadiazole-3-carboxylic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52319-100MG OR52319-250MG OR52319-1G
APOSOR52319-100MGEA 132 EUR
APOSOR52319-100MG APOSOR52319-250MG APOSOR52319-1G
1,2,4-Oxadiazole-3-carboxylic acid 95+%
1,2,4-Oxadiazole-3-carboxylic acid
Formule: C₃H₂N₂O₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09414720
CAS nummer: 856787-15-0