3-(10-Phenylanthracen-9-yl)benzeneboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: [3-(10-Phenylanthracen-9-yl)phenyl]boronic acid, (3-(10-Phenylanthracen-9-yl)phenyl)boronic acid
OR52347-1G OR52347-250MG
APOSOR52347-1GEA 357 EUR
APOSOR52347-1G APOSOR52347-250MG
3-(10-Phenylanthracen-9-yl)benzeneboronic acid
3-(10-Phenylanthracen-9-yl)benzeneboronic acid
Formule: C₂₆H₁₉BO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29049312
CAS nummer: 905947-49-1