2-(Prop-1-en-2-yl)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52354-1G OR52354-5G
APOSOR52354-1GEA 0 EUR
APOSOR52354-1G APOSOR52354-5G
2-(Prop-1-en-2-yl)aniline
2-(Prop-1-en-2-yl)aniline
Formule: C₉H₁₁N
Kookpunt: 95 °C
Vlampunt: 78 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007719
CAS nummer: 52562-19-3