Cyclopropanecarboxylic acid anhydride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52359-10G OR52359-1G OR52359-5G
APOSOR52359-10GEA 747 EUR
APOSOR52359-10G APOSOR52359-1G APOSOR52359-5G
Cyclopropanecarboxylic acid anhydride
Cyclopropanecarboxylic acid anhydride
Formule: C₈H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12404941
CAS nummer: 33993-24-7