4-(Bromomethyl)benzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: [4-(Bromomethyl)phenyl]methanol, (4-(Bromomethyl)phenyl)methanol
OR52377-10G OR52377-1G OR52377-5G
APOSOR52377-10GEA 371 EUR
APOSOR52377-10G APOSOR52377-1G APOSOR52377-5G
4-(Bromomethyl)benzyl alcohol 97%
4-(Bromomethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₉BrO
Smeltpunt: 76…77 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD08275218
CAS nummer: 71831-21-5
UN: 3261
ADR: 8,III