2-Chloro-6-iodobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52403-1G OR52403-5G
APOSOR52403-1GEA 264 EUR
APOSOR52403-1G APOSOR52403-5G
2-Chloro-6-iodobenzaldehyde
2-Chloro-6-iodobenzaldehyde
Formule: C₇H₄ClIO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18393320
CAS nummer: 51738-07-9