4,6-Dichloro-2,5-dimethylpyrimidine 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52409-10G OR52409-1G OR52409-5G
APOSOR52409-10GEA 121 EUR
APOSOR52409-10G APOSOR52409-1G APOSOR52409-5G
4,6-Dichloro-2,5-dimethylpyrimidine 99%
4,6-Dichloro-2,5-dimethylpyrimidine
Formule: C₆H₆Cl₂N₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09991674
CAS nummer: 1780-33-2