Ethyl 5-bromo-1H-imidazole-4-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52419-1G OR52419-250MG
APOSOR52419-1GEA 1440 EUR
APOSOR52419-1G APOSOR52419-250MG
Ethyl 5-bromo-1H-imidazole-4-carboxylate
Ethyl 5-bromo-1H-imidazole-4-carboxylate
Formule: C₆H₇BrN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10697506
CAS nummer: 944906-76-7